Learn More
MP Biomedicals™ PlantCon™ Zuchtbehälter für die Pflanzengewebekultur
Sterilisierte Basis für PlantCon™ Behälter für pflanzliche Gewebekulturen.Verwenden Sie PlantCon™-Behälter mit flüssigen oder Agar erstarrten Medien.Sie können für viele Verfahren der Pflanzenzellkultur verwendet werden, die derzeit Glasbehälter verwenden.
41.50 CHF - 705.00 CHF
Spezifikation
Bodenform Quadratisch
Einwegprodukt Einwegartikel
Material PVC
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11415005
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
092672002
1 Stk.
41.50 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17345609
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
092672202
10/Karton
84.60 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11435005
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
092672206
200/Cs
705.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transparente PVC-Schalen (Polyvinylchlorid), speziell für Anwendungen in der Pflanzenkultur entwickelt. Ideal für den kommerziellen Gartenbau oder für Forschungszwecke. Ermöglichen außergewöhnliche Lichtübertragung und optimales Wachstum. Reduzieren den Zeitaufwand für die Vorbereitung einer In-vitro-Wachstumsumgebung für Pflanzenkulturen, indem sie Reinigungs- und Sterilisationsarbeiten überflüssig machen.
Bestellinformation
Sockel L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Abdeckungen und Sockel werden aus Versandgründen separat verpackt. Abdeckungen und Sockel sind auch separat erhältlich. Steril.
Spezifikation
Spezifikation
Quadratisch
PVC
Zellkultur-Schale
Einwegartikel
Steril
3,75 x 3,75 in. (9,5 x 9,5 cm)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ PlantCon™ Zuchtbehälter für die Pflanzengewebekultur