Learn More
MP Biomedicals™ PlantCon™ Zuchtbehälter für die Pflanzengewebekultur
Sterilisierte Basis für PlantCon™ Behälter für pflanzliche Gewebekulturen.Verwenden Sie PlantCon™-Behälter mit flüssigen oder Agar erstarrten Medien.Sie können für viele Verfahren der Pflanzenzellkultur verwendet werden, die derzeit Glasbehälter verwenden.
Marke:  MP Biomedicals™ 092672206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11435005
  • 705.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Clear polyvinyl chloride (PVC) dishes specifically designed for plant culture applications. Ideal for use in commercial horticulture or research settings. Allow exceptional light transmission and optimal growth. Reduce the time spent preparing an in vitro growth environment for plant cultures by eliminating the need for cleaning and sterilization.
Bestellinformation
Sockel L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Abdeckungen und Sockel werden aus Versandgründen separat verpackt. Abdeckungen und Sockel sind auch separat erhältlich. Steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckel einzeln erhältlich (siehe 092672102)
Clear
PVC
Steril
200/Cs
9.5 mm
7 mm
Quadratisch
Single-use
Rechteckig
Zellkultur-Schale
3,75 x 3,75 in. (9,5 x 9,5 cm)
9.5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ PlantCon™ Zuchtbehälter für die Pflanzengewebekultur > Plantcon Plant Tissue Container