Learn More
MP Biomedicals™ PlantCon™ Zuchtbehälter für die Pflanzengewebekultur
Sterilisierte Basis für PlantCon™ Behälter für pflanzliche Gewebekulturen.Verwenden Sie PlantCon™-Behälter mit flüssigen oder Agar erstarrten Medien.Sie können für viele Verfahren der Pflanzenzellkultur verwendet werden, die derzeit Glasbehälter verwenden.
Marke:  MP Biomedicals™ 092672002
39.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24318" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11415005
  • 41.50 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Transparente PVC-Schalen (Polyvinylchlorid), speziell für Anwendungen in der Pflanzenkultur entwickelt. Ideal für den kommerziellen Gartenbau oder für Forschungszwecke. Ermöglichen außergewöhnliche Lichtübertragung und optimales Wachstum. Reduzieren den Zeitaufwand für die Vorbereitung einer In-vitro-Wachstumsumgebung für Pflanzenkulturen, indem sie Reinigungs- und Sterilisationsarbeiten überflüssig machen.
Bestellinformation
Sockel L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Abdeckungen und Sockel werden aus Versandgründen separat verpackt. Abdeckungen und Sockel sind auch separat erhältlich. Steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckel einzeln erhältlich (siehe 092672102)
Durchsichtig
PVC
Steril
1 Stk.
9,5 mm
7 mm
Quadratisch
Einwegartikel
Rechteckig
Zellkultur-Schale
3,75 x 3,75 in. (9,5 x 9,5 cm)
9,5 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ PlantCon™ Zuchtbehälter für die Pflanzengewebekultur > Nur Plantcon Basis