Learn More
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger
Zur Verwendung in Laboren
127.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Material | Empfindliches Glas |
---|---|
Typ | Multitest-Objektträger |
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11449465
|
MP Biomedicals™
096040805 |
8 | 6 mm | 0.23 Zoll |
127.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11459465
|
MP Biomedicals™
096041205 |
12 | 7 mm | 0.27 Zoll |
136.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11469465
|
MP Biomedicals™
096041505 |
15 | 4 mm | 0.15 in. |
175.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Material: zerbrechliches Glas
- Nummeriert
- Blaue Beschichtung
Spezifikation
Empfindliches Glas | |
Multitest-Objektträger | |
Blau | |
Zur Verwendung im Labor |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger