Learn More
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger
Zur Verwendung in Laboren
Marke: MP Biomedicals™ 096041505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: fragile glass
- Numbered
- Blue coating
Spezifikation
Empfindliches Glas | |
15 | |
0.15 in. | |
Zur Verwendung im Labor |
Multitest-Objektträger | |
Blau | |
4 mm |