Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
27.70 CHF - 4560.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären |
---|---|
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Matrix | Lysematrix D |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12731461
|
MP Biomedicals™
116933050 |
50 x 15 ml |
436.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15709200
|
MP Biomedicals™
116933005 |
5 x 15 ml |
63.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11461555
|
MP Biomedicals™
116933025 |
25 x 15 ml |
253.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15792462
|
MP Biomedicals™
116953002 |
2 x 50 ml |
27.70 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11451575
|
MP Biomedicals™
116973025 |
25 x 4,5-ml-Röhrchen |
170.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12323873
|
MP Biomedicals™
116983001 |
1 x 96-Well-Platten |
191.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11412420
|
MP Biomedicals™
116913050 |
50 x 2-ml-Röhrchen |
248.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11400506
|
MP Biomedicals™
116953010 |
10 x 50 ml |
136.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11461575
|
MP Biomedicals™
116973050 |
50 x 4,5-ml-Röhrchen |
280.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15232870
|
MP Biomedicals™
116983010 |
10 x 96-Well-Platten |
1845.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11422420
|
MP Biomedicals™
116913100 |
100 x 2-ml-Röhrchen |
533.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12761461
|
MP Biomedicals™
116953050 |
50 x 50 ml |
568.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11471575
|
MP Biomedicals™
116973100 |
100 x 4,5-ml-Röhrchen |
511.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11432420
|
MP Biomedicals™
116913500 |
500 x 2-ml-Röhrchen |
2215.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17466483
|
MP Biomedicals™
116953100 |
100 x 50 ml |
992.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17476483
|
MP Biomedicals™
116953500 |
500 x 50 ml |
4560.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
FastPrep™ Lysing Matrix D Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.In Verbindung mit dem FastPrep24™ 5G Homogenisator sorgt diese Komplettlösung für das Mahlen von Proben dafür, dass Sie das Beste aus Ihren Proben herausholen.- Jedes stoßfeste Röhrchen enthält 1,4 mm-Keramikkugeln
- Erhältlich in verschiedenen Röhrchenformaten von 2 ml bis 50 ml und als 96-Well-Rack (1,2 ml-Röhrchen).
- Probentyp:Pflanzliches und tierisches Gewebe, kultivierte Zellen
- Anzureicherndes Molekül:DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrix-Zusammensetzung:Matrix D, enthält 1,4 mm-Keramikkugeln
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären | |
DNase-frei | |
Lysematrix D |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.