Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 116973050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11461575
  • 280.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TallPrep™ Lysematrix D, 4,5 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
  • Schlauchgröße: 4,5 mL
  • Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
  • Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Certifications
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
50 x 4,5-ml-Röhrchen
Bis zu 0,5 g pro Präparation
Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix D
RNase-frei
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix D > TallPrep™ Lysematrix D; Menge: 50 x 4,5-ml-Röhrchen
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.