Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
Marke: MP Biomedicals™ 116913100
417.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lysematrix D, 2 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
- Schlauchgröße: 2 ml
- Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
- Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
100 x 2-ml-Röhrchen | |
≤ 200 mg Gewebe (frisch, gefroren, getrocknet usw.), ≤ 200 μl Zellen, die in Wasser oder isotonischer Kochsalzlösung suspendiert sind, ≤ 100 mg Nassgewicht der in Suspension gezüchteten Gewebekulturzellen, ≤ 107 Säugetierzellen |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix D | |
RNase-frei |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.