Learn More
MP Biomedicals™ Fettfreies Nahrungsmittel, modifiziert
Das Gesamtfett liegt unter 0.2 %
780.00 CHF - 1355.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Vitaminfreies Kasein 20 %, DL-Methionin 0.3 %, Saccharose 60.2 %, Alphacel, nicht-nutrive Masse 15 %, AIN Mineral Mix Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 3.5 % |
Format | Pellet, pelletieren |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11487111
|
MP Biomedicals™
0296023810 |
10 kg |
780.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11497111
|
MP Biomedicals™
0296023820 |
20 kg |
1355.00 CHF
20 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zur Untersuchung des Cholesterinmetabolismus wurde eine fettfreie Ernährung verwendet.
- In pelletiertem Format erhältlich
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Vitaminfreies Casein, 20.0 %
- DL-Methionin, 0.3 %ig
- Saccharose, 60.2 %ig
- Alphacel, Bulkware ohne Nährwert, 15 %ig
- AIN-Mineralmischung (unten in g/kg Mineralmischung), 3.5 %
- Kalziumphosphat, dibasisch, 500 g
- Natriumchlorid, 74 g
- Kaliumcitrat-Monohydrat, 220 g
- Kaliumsulfat, 52 g
- Magnesiumoxid, 24 g
- Mangankarbonat (43-48 % Mn), 3.50 g
- Eisenzitrat (16-17 % Fe), 6 g
- Zinkkarbonat (70 ZnO), 1.60 g
- Kupferkarbonat (53-55 % Cu), 0.30 g
- Kaliumiodat, 0.01 g
- Natriumselenit, 0.01 g
- Chrom-Kaliumsulfat, 0.55 g
- Saccharose, fein pulverisiert, 118 g
- Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture
Spezifikation
Tierfutter | |
Vitaminfreies Kasein 20 %, DL-Methionin 0.3 %, Saccharose 60.2 %, Alphacel, nicht-nutrive Masse 15 %, AIN Mineral Mix Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 3.5 % | |
Pellet, pelletieren | |
15 °C bis 30 °C |