Learn More
MP Biomedicals™ Fettfreies Nahrungsmittel, modifiziert
Das Gesamtfett liegt unter 0.2 %
Marke: MP Biomedicals™ 0296023810
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Untersuchung des Cholesterinmetabolismus wurde eine fettfreie Ernährung verwendet.
- In pelletiertem Format erhältlich
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Vitaminfreies Casein, 20%
- DL-Methionin, 0,3 %
- Sukrose, 60,2%
- Alphacel, Bulkware ohne Nährwert, 15%
- AIN-Mineralmischung (unten in g/kg Mineralmischung), 3.5 %
- Calciumphosphat, dibasisch, 500 g
- Natriumchlorid, 74 g
- Kaliumcitrat-Monohydrat, 200 g
- Kaliumsulfat, 52 g
- Magnesiumoxid, 24 g
- Mangancarbonat (43 bis 48 % Mn), 3,5 g
- Eisencitrat (16 bis 17 % Fe), 6 g
- Zinkcarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
- Kupfercarbonat (53 bis 55 % Cu), 0,3 g
- Kaliumiodat, 0,01 g
- Natriumselenit, 0,01 g
- Chrom-Kaliumsulfat, 0,55 g
- Sukrose, fein pulverisiert, 118 g
- Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture
Spezifikation
Tierfutter | |
Pellet, pelletieren | |
15 °C bis 30 °C |
Vitaminfreies Kasein 20 %, DL-Methionin 0.3 %, Saccharose 60.2 %, Alphacel, nicht-nutrive Masse 15 %, AIN Mineral Mix Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 3.5 % | |
10 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Fettfreies Nahrungsmittel, modifiziert > Fettfreies Nahrungsmittel, modifiziert, Pellets, 10 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur