Learn More
MP Biomedicals™ Fettfreies Nahrungsmittel, modifiziert
Das Gesamtfett liegt unter 0.2 %
Marke:  MP Biomedicals™ 0296023820
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11497111
  • 1355.00 CHF / 20 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Zur Untersuchung des Cholesterinmetabolismus wurde eine fettfreie Ernährung verwendet.
  • In pelletiertem Format erhältlich
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
  • Vitaminfreies Casein, 20%
  • DL-Methionin, 0,3 %
  • Sukrose, 60,2%
  • Alphacel, Bulkware ohne Nährwert, 15%
  • AIN-Mineralmischung (unten in g/kg Mineralmischung), 3.5 %
  • Calciumphosphat, dibasisch, 500 g
  • Natriumchlorid, 74 g
  • Kaliumcitrat-Monohydrat, 200 g
  • Kaliumsulfat, 52 g
  • Magnesiumoxid, 24 g
  • Mangancarbonat (43 bis 48 % Mn), 3,5 g
  • Eisencitrat (16 bis 17 % Fe), 6 g
  • Zinkcarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
  • Kupfercarbonat (53 bis 55 % Cu), 0,3 g
  • Kaliumiodat, 0,01 g
  • Natriumselenit, 0,01 g
  • Chrom-Kaliumsulfat, 0,55 g
  • Sukrose, fein pulverisiert, 118 g
  • Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pellet, pelletieren
15 °C bis 30 °C
Vitaminfreies Kasein 20 %, DL-Methionin 0.3 %, Saccharose 60.2 %, Alphacel, nicht-nutrive Masse 15 %, AIN Mineral Mix Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 3.5 %
20 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Fettfreies Nahrungsmittel, modifiziert > Fettfreies Nahrungsmittel, modifiziert, Pellets, 20 kg