Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93M Mineralmischung
Gepudert
86.35 CHF - 2170.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 % |
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Ernährung ausgewachsener Nagetiere |
Spezies | Nagetier |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11401452
|
MP Biomedicals™
0296040102 |
2 kg |
86.35 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11411452
|
MP Biomedicals™
0296040110 |
10 kg |
423.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11421452
|
MP Biomedicals™
0296040150 |
50 kg |
2170.00 CHF
50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Nicht als Pellets lieferbar.
Specifications
Tierfutter | |
Pulver | |
Nagetier |
Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 % | |
Für die Ernährung ausgewachsener Nagetiere | |
15 °C bis 30 °C |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.