Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93M Mineralmischung
Gepudert
Marke:  MP Biomedicals™ 0296040102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11401452
  • 86.35 CHF / 2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Für die Ernährung ausgewachsener Nagetiere. Nicht als Pellets lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
2 kg
15 °C bis 30 °C
Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 %
Für die Ernährung ausgewachsener Nagetiere
Nagetier
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ AIN-93M Mineralmischung > AIN-93M Mineralmischung, Pulver, 2 kg
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.