Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93M Mineralmischung
Gepudert
Marke: MP Biomedicals™ 0296040150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Ernährung ausgewachsener Nagetiere. Nicht als Pellets lieferbar.
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
50 kg | |
15 °C bis 30 °C |
Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 % | |
Für die Ernährung ausgewachsener Nagetiere | |
Nagetier |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ AIN-93M Mineralmischung > AIN-93M Mineralmischung, Pulver, 50 kg
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur