missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Monuron-dimethyl, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15911061

Monuron-dimethyl, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15911061 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 mg geliefert
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15911061

Marke: Honeywell Fluka R104710MG

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Analytischer Standard, Referenzmaterial

Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:

  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 217488-65-8
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Zur Verwendung mit (Anwendung) HERBIZIDE
Physikalische Form Pulver
Güte Analysenstandard
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Monuron-dimethyl, Honeywell Fluka™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt