Learn More
Molybdänsäure, ACS, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342598
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänsäure, ACS, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342598
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11342598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022983.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdic acid
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Güte ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85 % min.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.1g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ03L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
ChargennummerP17L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
ChargennummerP07L040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
ChargennummerN25L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
ChargennummerN10L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number022983.A3,022983.36
Name des Produkts
Molybdänsäure, ACS, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals >