Learn More
Molybdänsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15682300
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänsäure, Honeywell Fluka™
Product Code. 15682300 Shop All Honeywell Fluka Products
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15682300
Marke: Honeywell-Fluka 232084500G
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ACS-Reagenz, ≥ 85.0 % MoO3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Molybdänsäure, Molybdän(VI)-Säure, Dihydroxydioxo-Molybdän, Molybdinsäure ACS, Molybdat MoO42-, Dihydrogen, t- 4, Dihydroxidodioxidomolybdän, Aronis 24112, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Molybdänsäure
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Reinheit (%) ≥85 % MoO3-Basis
Güte ACS-Reagenz
Dichte 3.1 g/ml bei 25 °C
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Molybdänsäure, Honeywell Fluka™ >