Learn More
Molybdänsäure, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10686982
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänsäure, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10686982
Marke: Thermo Scientific Acros 213625000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdic acid
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Merck Index 15, 6326
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,h2so4 and fixed alkalies
Formelmasse 161.96
Reinheit (%) ≥85% (MoO3)
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.1
Dichte 3.1000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer213621000,213625000
ChargennummerA0459152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Artikelnummer213621000,213625000
ChargennummerA0448451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Artikelnummer213621000,213625000
ChargennummerA0404016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer213621000,213625000
ChargennummerA0389205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer213621000,213625000
Name des Produkts
Molybdänsäure, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >