Learn More
Molybdän(VI)-oxid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in oil industr. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Quelle von Molybdänverbindungen, in der Landwirtschaft, in der analytischen Chemie, als Korrosionshemmer, in keramischen Glasuren, Emaillen und Pigmenten, als Katalysator
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1155°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Molybdenum(VI) oxide |
Schmelzpunkt | 795°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Weiß bis grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
UN-Nummer | UN3288 |
Merck Index | 14,6239 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Y05K005 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 036687.22,036687.36 |
T16K027 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | 036687.22,036687.36 |
U05K057 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | 036687.22,036687.36 |
T24K027 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | 036687.22,036687.36 |
R29K004 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 036687.22,036687.36 |