Learn More
Molybdän(VI)-oxid, 99.5 %, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15676740
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän(VI)-oxid, 99.5 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15676740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15676740
Marke: Honeywell-Fluka 69850100G
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss. p. a., 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Molybdäntrioxid, Molybdän(VI)-oxid, Molybdänanhydrid, Molybdän, Molybdänoxid, Molybdänsäureanhydrid, Molybdänperoxid, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdän(VI)-Oxid
Schmelzpunkt 795 °C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel MoO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 143.94 mol
Reinheit (%) 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.70 g/cm3
Name des Produkts
Molybdän(VI)-oxid, 99.5 %, Honeywell™ Fluka™ >