Learn More
Molybdän(VI)-oxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13266319
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän(VI)-oxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13266319 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 13266319
Marke: Thermo Scientific Acros 447401000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1155.0°C
Chemischer Name oder Material Molybdenum(VI) oxide
Schmelzpunkt 795.0°C
Menge 100 g
Strukturformel MoO3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Formelmasse 143.94
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer447401000,447405000
ChargennummerA0465459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Artikelnummer447401000,447405000
ChargennummerA0402509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer447401000,447405000
ChargennummerA0415475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer447401000,447405000
ChargennummerA0444727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2022 Artikelnummer447401000,447405000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Molybdän(VI)-oxid, Thermo Scientific Chemicals >