Learn More
Molybdän(V)-chlorid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361878
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän(V)-chlorid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361878
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11361878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011832.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-05-1
Summenformel Cl5Mo
Molekulargewicht (g/mol) 273.20
MDL-Nummer MFCD00003467
InChI-Schlüssel GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7hMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
IUPAC-Name Molybdän(V)-chlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(V) chloride
Schmelzpunkt 194°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.6% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
Formelmasse 273.24
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Black crystals
Dampfdruck 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX01K061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number011832.30,011832.A1,011832.06,011832.18
ChargennummerX03J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number011832.30,011832.A1,011832.06,011832.18
ChargennummerM19I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011832.30,011832.A1,011832.06,011832.18
ChargennummerQ06I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011832.30,011832.A1,011832.06,011832.18
ChargennummerZ09B051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011832.30,011832.A1,011832.06,011832.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(V) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Molybdenum pentachloride
Name des Produkts
Molybdän(V)-chlorid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >