Learn More
Molybdänsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10200041
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200041
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10200041
Marke: Thermo Scientific Acros 423981000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdic acid
Namenshinweis For Analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Merck Index 15,6326
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies
Formelmasse 161.96
Reinheit (%) ≥85.0% (MoO3)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.1
Dichte 3.1000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423981000,423985000
ChargennummerA0463608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2024 Catalog Number423981000,423985000
ChargennummerA0452068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number423981000,423985000
ChargennummerA0398984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number423980025,423981000,423985000
ChargennummerA0398724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number423980025,423981000,423985000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ''Molybdic acid''
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Molybdänsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >