Learn More
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144070
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144070
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10144070
Marke: Thermo Scientific Acros 197080100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-05-1
Summenformel Cl5Mo
Molekulargewicht (g/mol) 273.20
MDL-Nummer MFCD00003467
InChI-Schlüssel GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7hMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Spezifikation
Siedepunkt 268°C
Chemischer Name oder Material Molybdenum(V) chloride
Schmelzpunkt 194°C
Namenshinweis 98%
Farbe Schwarz bis Blau oder Schwarz-Grün
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Strukturformel MoCl5
UN-Nummer 2508
Fieser 06,412; 01,1015; 02,365; 03,250; 04,428; 05,587; 06,519; 08,443; 09,414; 11,471; 12,434; 13,273; 04,99; 16,95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in dry ether,dry alcohol and other,organic solvents
IUPAC-Name Molybdän(V)-chlorid
Formelmasse 273.2
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number197081000,197080100
ChargennummerA0458722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number197081000,197080100
ChargennummerA0401671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number197081000,197080100
ChargennummerA0410775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number197081000,197080100
ChargennummerA0417915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number197081000,197080100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(V) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >