Learn More
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
62.05 CHF - 305.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-05-1
Summenformel Cl5Mo
Molekulargewicht (g/mol) 273.20
MDL-Nummer MFCD00003467
InChI-Schlüssel GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10144070
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197080100
10 g Glasflasche
62.05 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10002550
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197081000
100 g Glasflasche
305.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals