Learn More
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10002550
Verfügbar ab: 13-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10002550
Marke: Thermo Scientific Acros 197081000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10241-05-1
Summenformel Cl5Mo
Molekulargewicht (g/mol) 273.20
MDL-Nummer MFCD00003467
InChI-Schlüssel GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Spezifikation
Siedepunkt 268°C
Chemischer Name oder Material Molybdenum(V) chloride
Schmelzpunkt 194°C
Namenshinweis 98%
Farbe Schwarz bis Blau oder Schwarz-Grün
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Feine Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Strukturformel MoCl5
UN-Nummer 2508
Fieser 06,412; 01,1015; 02,365; 03,250; 04,428; 05,587; 06,519; 08,443; 09,414; 11,471; 12,434; 13,273; 04,99; 16,95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in dry ether,dry alcohol and other,organic solvents
IUPAC-Name Molybdän(V)-chlorid
Formelmasse 273.2
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0463819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Artikelnummer197081000,197080100
ChargennummerA0458722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Artikelnummer197081000,197080100
ChargennummerA0401671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer197081000,197080100
ChargennummerA0410775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer197081000,197080100
ChargennummerA0417915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer197081000,197080100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(V) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Molybdän(V)-chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >