Learn More
Molybdänfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15477345
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477345
300 x 600 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Artikelnummer. 15477345
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046943.HX
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 300 x 600 mm
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈5.1g/100x100mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ20I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
ChargennummerP15I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
ChargennummerQ18D002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
ChargennummerJ04X064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
ChargennummerS30B017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
Name des Produkts
Molybdänfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >