Learn More
Invitrogen™ Thapsigargin
Tumorpromotor
Marke:  Invitrogen™ T7458
297.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
381.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10226822
  • 406.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thapsigargin ist ein natürlich vorkommendes Sesquiterpenlacton, das aus dem Doldengewächs Thapsia garganica isoliert wird. Dieser Tumorpromotor gibt Ca2++ aus intrazellulären Speichern frei, indem er gezielt das endoplasmatische Retikulum Ca2++-ATPase hemmt. Es wirkt sich nicht direkt auf die Plasmamembran Ca2++-ATPases, die Ins 1,4,5-P3-Produktion oder die Proteinkinase C-Aktivität aus.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, Rezeptoren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Unmarkiert
Fest
Raumtemperatur
C34H50O12.
Hemmstoff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3101947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberT7458
Chargennummer2845259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog NumberT7458
Chargennummer2770794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog NumberT7458
Chargennummer2738283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2023 Catalog NumberT7458
Chargennummer2497569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberT7458
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Thapsigargin > 1 mg
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.