Learn More
Invitrogen™ SelectFX™ Nuclear Labeling Kit (DAPI, SYTOX™ Green, 7-AAD, TO-PRO™-3 Iodide), for fixed cells
Zum Färben von Zellkernen in Präparaten mit fixierten Zellen
Marke: Invitrogen™ S33025
304.01 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das SelectFX Nuclear Labeling Kit bietet vier spektral eindeutige Fluoreszenzfarbstoffe: blau-fluoreszierenden DAPI, grün-fluoreszierendes SYTOX Green Färbemittel, rot fluoreszierendes 7-Aminoaktinomycin D (7-AAD) und tiefrot fluoreszierenden TO-PRO-3 Farbstoff. Diese Farbstoffe eignen sich ideal für die Verwendung als Gegenfärbemittel in mehrfarbigen Anwendungen. Wählen Sie einfach das Färbemittel aus, das mit anderen Fluoreszenzsonden, die auf die Probe aufgetragen werden, spektral kontrastiert. Bei Verwendung gemäß dem mitgelieferten Protokoll bieten die Farbstoffe im SelectFX Nuclear Labeling Kit eine sehr selektive Kernfärbung mit einer geringen oder keiner zytoplasmatischen Markierung.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunofluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzgegenfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
Zellundurchlässig | |
1 kit | |
SELECTFX™, SYTOX™, TO-PRO™ | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Fluoreszent | |
Raumtemperatur | |
Zellkernmarkierungskit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen