Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 435/455 Blue Fluorescent Nissl Stain
Selektiv für die für Neuronen charakteristische Nissl-Substanz und bietet höhere Empfindlichkeit als herkömmliche histologische Farbstoffe wie Toluidin blau oder Cresylviolett
Marke: Invitrogen™ N21479
466.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
466.64 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Nissl-Färbung ist eine standardmäßige histologische Methode zur Visualisierung von Neuronen im Gehirn und Rückenmark
- Die Nissl-Substanz bestehend aus Ribosomal-RNA, die mit dem groben endoplasmatischen Retikulum in neuronalen Perikarya und Dendriten assoziiert ist, verteilt sich innerhalb des Zellkörpers in verletzten oder regenerierenden Neuronen neu und markiert damit den physiologischen Zustand des Neurons
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing, Nissl-Körper
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
Nissl-Färbung | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop | |
435/455 nm. |
Fluoreszenz | |
1 mL | |
Raumtemperatur | |
Nissl-Schollen | |
NEUROTRACE™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2892734 | Analysenzertifikat | 01/05/2024 | N21479,N21479_LITL18 PROMO |
2668600 | Analysenzertifikat | 26/07/2023 | N21479,N21479_LITL18 PROMO |
2515928 | Analysenzertifikat | 22/08/2022 | N21479,N21479_LITL18 PROMO |
2383849 | Analysenzertifikat | 13/10/2021 | N21479,N21479_LITL18 PROMO |
2291540 | Analysenzertifikat | 14/01/2021 | N21479,N21479_LITL18 PROMO |