Learn More
Invitrogen™ Octadecyl Rhodamin B Chlorid (R18)
Lipophiles Otadecyl Rhodamin B bindet an Membranen mit Fluorophor an der wässrigen Schnittstelle und Alkylschwanz, die in das Lipidinnere herausragen
Marke:  Invitrogen™ O246
770.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
779.76 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11529176
  • 1026.00 CHF / 10 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, Membranen (Allgemein) & Lipide, Plasmamembran
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
Zellmembranen & Lipide
C46H67ClN2O3.
Reagenz für die Zellmarkierung
Raumtemperatur
Molecular Probes™
Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2980671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2024 Catalog NumberO246
Chargennummer2600140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberO246
Chargennummer2528073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2022 Catalog NumberO246
Chargennummer2351939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2021 Catalog NumberO246
Chargennummer2298148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2021 Catalog NumberO246
Name des Produkts
Invitrogen™ Octadecyl Rhodamin B Chlorid (R18) > 10 mg