Learn More
Invitrogen™ FluoroMyelin™ Red fluoreszierende Myelin-Färbung - Lösung in Wasser
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie
Marke:  Invitrogen™ F34652
716.30 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10664413
  • 754.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die FluoroMyelin Red fluoreszierende Myelin-Färbung ermöglicht eine schnelle und selektive Markierung von Myelin in Hirn-Kryosektionen in einem einzigen 20-minütigen Beschriftungsschritt plus Waschungen. Diese Färbung kann in Verbindung mit Antikörpern und anderen Farbstoffen sowie mit histochemischen Standardmethoden für Kryosektionsmaterial verwendet werden. Lösung in Wasser.
Zellanalyse, Zelltracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Rot fluoreszierendes Myelin-Färbemittel
• Wird als 300X-Konzentration in Wasser geliefert.
• Bei Lagerung bei 4 °C mindestens 6 Monate nach Erhalt stabil.
• Vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Myelin
FluoroMyelin™
Fluoreszenz
1 mL
FluoroMyelin™ Red
Fluoreszenzmikroskop
558/654 nm.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2738288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog NumberF34652
Chargennummer2381709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2021 Catalog NumberF34652
Chargennummer2170288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2020 Catalog NumberF34652
Chargennummer2105253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2019 Catalog NumberF34652
Chargennummer2072936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2019 Catalog NumberF34652
Name des Produkts
Invitrogen™ FluoroMyelin™ Red fluoreszierende Myelin-Färbung - Lösung in Wasser > 1 ml