Learn More
Invitrogen™ FluoCells™ Aufgearbeiteter Objektträger Nr. 1 (BPAE-Zellen mit MitoTracker™ Red CMXRos, Alexa Fluor™ 488 Phalloidin und DAPI)
Enthält fixierte, mehrfach markierte Zellpräparationen zur fluoreszenzmikroskopischen Untersuchung, die für die Immunfluoreszenz validiert sind.
Marke: Invitrogen™ F36924
Beschreibung
FluoCells Fertigpräparat Nr. 1 enthält bovine pulmonale arterielle Endothelzellen (BPAEC). MitoTracker Red CMXRos wurde zum Einfärben der Mitochondrien in den lebenden Zellen verwendet, die Akkumulation war abhängig vom Membranpotential. Nach der Fixierung und Permeabilisierung wurde F-Aktin mit Alexa Fluor 488 Phalloidin eingefärbt. Bei den Kernen wurde eine Gegenfärbung mit dem blau fluoreszierenden DNA-Farbstoff DAPI vorgenommen.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Vorbereiteter Mikroskopobjektträger | |
Immunfluoreszenz | |
Je 1 |
Alexa Fluor™, FluoCells™, MitoTracker™ | |
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur |