Learn More
Hamilton™ S-Line Spritzen für CTC PAL™ Autosampler
Bietet eine hervorragende Leistung für den täglichen Einsatz in GC- und HPLC-Injektionen
Marke:  Hamilton™ 67446-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15300617
  • 155.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die kostengünstige Spritze des S-Sortiments besteht aus hochwertigen Materialien, um Ihre Erwartungen für die meisten standardmäßigen chromatographischen Anwendungen zu übertreffen. Die Gastight™ Version der Spritze des S-Sortiments ist die ideale Wahl für GC-Probeninjektionen. Verfügt über eine präzise bearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt. Mit dem engen Sitz im Glaszylinder wischt die Spitze das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben, wodurch die Probenverschleppung minimiert wird. Diese Funktion ist besonders bei heterogenen Proben nützlich, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und den Kolben einfriert.
  • Die kostengünstige Wahl für CTC PAL Autosampler-Anwendungen
  • Hervorragende Leistung im täglichen Einsatz für GC-Injektionen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt
  • Die enge Passform im Glaszylinder minimiert die Probenverschleppung
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
22 s G
0.13 mm
0.71 mm
2 in.
1000 psi
50 °C
1702 N
20 °C
25 μl
Zementiert
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
0,005 in.
0,02 in.
GC-Autosampler-Injektionen
S-Line Spritze
122 °F
68 °F
3
Je
Stumpf
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ S-Line Spritzen für CTC PAL™ Autosampler > Volumen: 25 μl; Modell 1702 N; 22s Gauge; Gasdicht; HPLC