Learn More
Invitrogen™ DiD' solid; DiIC18(5) solid (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine, 4-Chlorobenzenesulfonate Salt)
Bei der Aufbringung auf Zellen diffundiert Farbstoff seitlich innerhalb der Plasmamembran
Marke:  Invitrogen™ D7757
414.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
481.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11524726
  • 552.00 CHF / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das tiefrot fluoreszierende, lipophile Carbocyanin DiD ist ein Dil-Analogon mit längerer Wellenlänge. Es wird in fester Form geliefert, um ein direktes Aufbringen von Kristallen auf Membranen zu erleichtern, und ist schwach fluoreszierend in Wasser, jedoch bei Einbindung in Membranen stark fluoreszierend und relativ photostabil. Es hat einen extrem hohen Extinktionskoeffizienten und der angeregte Zustand in Lipidumgebungen dauert nur kurz an (∽1 Nanosekunde).
Zellanalyse, Zelltracing & -tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszent
DiD Feststoff DiIC18(5) Feststoff
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
10 mg
Raumtemperatur
Zellmembranen & Lipide, Lipids
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3043930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberD7757
Chargennummer2720330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog NumberD7757
Chargennummer2570392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2023 Catalog NumberD7757
Chargennummer2448124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2022 Catalog NumberD7757
Chargennummer2335671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2021 Catalog NumberD7757
Name des Produkts
Invitrogen™ DiD' solid; DiIC18(5) solid (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine, 4-Chlorobenzenesulfonate Salt) > 10mg