Learn More
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 70,000 MW, Neutral
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unserer Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Marke:  Invitrogen™ D1819
446.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
446.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11590216
  • 594.00 CHF / 25 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Dextran
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Invitrogen™
25 mg
Klassische Farbstoffe
555/580 nm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2911373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog NumberD1819
Chargennummer2800302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2023 Catalog NumberD1819
Chargennummer2765665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberD1819
Chargennummer2510635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2022 Catalog NumberD1819
Chargennummer2488985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberD1819
Name des Produkts
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamine, 70,000 MW, Neutral > 25 mg