Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green ReadyProbes™ Reagent
Fluorogener, waschfreier Indikator zur Anwendung mit lebenden und fixierten Zellen
Marke: Invitrogen™ R37111
320.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 1 x 1,75 ml-Tropfflaschen
Beschreibung
Die Aktivierung von Caspase-3 ist ein Frühindikator für Apoptose.
- Ermöglicht den schnellen und empfindlichen Nachweis von Zellen, deren Zelltod programmiert ist
- Die Lösung ist eine raumtemperaturstabile Formulierung und wird in einem praktischen Tropffläschchen geliefert: umdrehen und 2 Tropfen/ml abgeben, um Zellen anzufärben
- Optimiertes Caspase-3/7-Substrat für die Apoptose-Analyse
- Einfaches und schnelles waschfreies Protokoll schont die empfindlichen apoptotischen Zellen
- Kompatibel mit der Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen und mit Formaldehyd-basierten Fixierverfahren
- Gebrauchsfertige flüssige Zubereitung: kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren
- Peptid mit vier Aminosäuren (DEVD), konjugiert an einen Nukleinsäure bindenden Farbstoff, der nicht fluoresziert, wenn er nicht an die DNA gebunden ist: Das Caspase-3/7 Grün-Reagenz ist intrinsisch nicht fluoreszierend, da das DEVD-Peptid die Bindung des Farbstoffs an die DNA hemmt
- Nach der Aktivierung der Caspase-3/7 in apoptotischen Zellen wird das DEVD-Peptid gespalten, und der freie Farbstoff kann die DNA binden, wodurch eine leuchtend grüne Fluoreszenz entsteht
- Apoptotische Zellen mit aktivierter Caspase-3/7 haben intensiv grün leuchtende Zellkerne, während die Zellen ohne aktivierte Caspase-3/7 nur minimale Fluoreszenz aufweisen.
- Fluoreszenzsignal übersteht Fixierung und Permeabilisierung und ermöglicht so Endpunkt-Assays und immunzytochemiebasierte Verfahren
- Für einige Zelltypen, Bedingungen und Anwendungen kann eine Optimierung erforderlich sein: In solchen Fällen einfach mehr oder weniger Tropfen hinzufügen, bis die optimale Intensität der Färbung erreicht ist
- Kombinieren Sie bei Bedarf mit rotem oder tiefrotem Kernfärbemittel, um die Gesamtzellzahl zu erreichen
- Angeregt mit Maximum bei 502 nm und hat Emissionsmaximum bei 530 nm
- Der Nachweis erfolgt durch Standard-GFP- und FITC-Filter
Apoptose, Apoptose-bezogene Faktoren, Caspase-Aktivierung, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Spezifikation
1,75 ml | |
Caspase 3/7 Reagenz | |
Säugetierzellen | |
Grün | |
Fluoreszenz | |
Konfokalmikroskop, Floid™ Zell-Bildgebungssystem, Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Floid™ Zell-Bildgebungssystem |
Tropfflasche | |
1 × 1,75 ml-Tropffläschchen Lagerung bei ≤ 25 °C. |
|
502/530 | |
CellEvent™, ReadyProbes™ | |
Zellbildgebung | |
Andere Labels oder Farbstoffe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2971125 | Analysenzertifikat | 16/10/2024 | R37111_LITL18 PROMO,R37111 |
2892778 | Analysenzertifikat | 22/05/2024 | R37111_LITL18 PROMO,R37111 |
2800310 | Analysenzertifikat | 13/12/2023 | R37111_LITL18 PROMO,R37111 |
2714498 | Analysenzertifikat | 31/08/2023 | R37111_LITL18 PROMO,R37111 |
2652717 | Analysenzertifikat | 22/05/2023 | R37111_LITL18 PROMO,R37111 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Tage
5Stunden
13Minuten
1Sekunden
39Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.