Learn More
Sartorius MLINE™ mechanische Mehrkanalpipetten
Erzielen Sie eine ausgezeichnete Präzision bei langen Pipettierserien. Sartorius mLINE™ Multichannel mechanische Pipetten sind die fortschrittlichste und ergonomischste Wahl für qualitätsbewusste Anwender, die wiederholtes manuelles Pipettieren durchführen. Mehrkanalmodelle decken den gesamten Volumenbereich von 0.1 μl bis 10 ml ab.
1220.00 CHF - 1570.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
---|---|
Kompatible Spitzen | Sartorius Tips |
Verstellbarer Spitzenabstand | Yes |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Schritten | Präzision | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Schritten | Präzision | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10346902
![]() ![]() |
Sartorius
725140 |
8 | 30 bis 300 μl | 0,2 μl | 1,00 bis 0,25 |
1220.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10091332
![]() ![]() |
Sartorius
725120 |
8 | 0,5 bis 10 μl | 0,01 μl | 4,00 bis 1,00 |
1220.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10500663
![]() ![]() |
Sartorius
725130 |
8 | 5 bis 100 μl | 0,1 μl | 1,50 bis 0,25 |
1350.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10681993
![]() ![]() |
Sartorius
725220 |
12 | 0,5 bis 10 μl | 0,01 μl | 4,00 bis 1,00 |
1570.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10683703
![]() ![]() |
Sartorius
725230 |
12 | 5 bis 100 μl | 0,1 μl | 1,50 bis 0,25 |
1425.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10366852
![]() ![]() |
Sartorius
725240 |
12 | 30 bis 300 μl | 0,2 μl | 1,00 bis 0,25 |
1425.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die fortschrittlichste mechanische Pipette von für mühelose Genauigkeit und Präzision- Konstante Ergebnisse auch bei langen Pipettierserien
- Optiload Mechanismus für perfekte Spitzenabdichtung und mühelosen Spitzenabwurf
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Einstufige Volumenregelung mit Feststellfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Häufig von Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten empfohlen
- Hervorragende Ergonomie zum Schutz vor Verletzungen an Hand, Arm und Schulter bei wiederholter Belastung (RSI)
- Außergewöhnlich geringe Pipettier- und Filterspitzenabwurfkräfte
- Übersichtliches, leicht ablesbares Display mit großen Zahlen und kleinen Schritten
- Farbcodierung des Volumenbereichs zur einfachen Pipetten- und Spitzenauswahl
- Wartungsfreundlich: nur 2 – 3 zerlegbare und zu reinigende Teile
Certifications
CE-Kennzeichnung
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Reusable | |
Polypropylene | |
No | |
Mechanische Pipette | |
2 Jahre |
Sartorius Tips | |
Autoklavierbar | |
Ergonomic | |
mLINE™ | |
Non-sterile | |
Ergonomisch | |
Gray |