Beschreibung
- 0.3 ml-Mikroeinsatz
- Durchsichtig
- Glas
- 13 Mm Spitze
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
6 mm | |
0.4 ml | |
<8 μl | |
43,45 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konischer Boden | |
10 x 100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz für 4 ml Flachbodenfläschchen > Konisch ,0.4 ml-Volumen, <8 μl Restvolumen ,43.45 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur