Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist mit einem einzigartigen Becherkopf ausgestattet, der verhindert, dass Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen und so die Lebensdauer des Motors verlängert.
448.00 CHF - 500.24 CHF
Spezifikation
Orbit | 4,5 mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 2.800 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W |
Röhrchenkapazität | 50 ml |
Steckertyp | EU und UK |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16343196
|
Fisherbrand™
|
Grün |
500.24 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16363196
|
Fisherbrand™
|
Violett |
500.24 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16373196
|
Fisherbrand™
|
Rot |
466.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16353196
|
Fisherbrand™
|
Grau |
448.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Compact
- Leistungsstarkes Mischen
- Aktivierung durch Berührung
Spezifikation
4,5 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W | |
EU und UK | |
3,8 x 3,8 in. | |
6,35 cm | |
25,4 | |
0,5 kg | |
DC |
2.800 U/min | |
50 ml | |
ABS-Kunststoffsockel, TPR-Gummiplattform | |
7 in. | |
3,8 in. | |
1 lb. | |
Becherkopf | |
Touch |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini Vortexer