Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist mit einem einzigartigen Becherkopf ausgestattet, der verhindert, dass Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen und so die Lebensdauer des Motors verlängert.
Marke: Fisherbrand™ BV202-R-E-FIS
120.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Compact
- Leistungsstarkes Mischen
- Aktivierung durch Berührung
Spezifikation
4,5 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W | |
CE | |
ABS-Kunststoffsockel, TPR-Gummiplattform | |
10 x 9 x 7 in. | |
6,35 cm | |
25,4 cm | |
9,65 cm | |
0,5 kg | |
Becherkopf | |
Touch |
2.800 U/min | |
50 ml | |
EU und UK | |
3,8 x 3,8 in. | |
7 in. | |
3,8 in. | |
3,8 in. | |
1 lb. | |
Rot | |
DC | |
2 Jahre |