Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist mit einem einzigartigen Becherkopf ausgestattet, der verhindert, dass Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen und so die Lebensdauer des Motors verlängert.
Marke:  Fisherbrand™ BV202-P-E-FIS
120.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16363196
  • 500.24 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Compact
  • Leistungsstarkes Mischen
  • Aktivierung durch Berührung
Spezifikation
Spezifikation
4,5 mm
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W
CE
ABS-Kunststoffsockel, TPR-Gummiplattform
10 x 9 x 7 in.
6,35 cm
9,65 cm
9,65 cm
0,5 kg
Becherkopf
Touch
2.800 U/min
50 ml
EU und UK
3,8 x 3,8 in.
7 in.
3,8 in.
3,8 in.
1 lb.
Violett
DC
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini Vortexer > Farbe: Violett