Learn More
UVP Mini-UV-Lampe
Die Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff ist beständig gegen Verblassen und Risse. UVP™ Mini-UV-Lampen passen dank ihrer kompakten Größe in jede Tasche. Die leichten, tragbaren Lampen eignen sich hervorragend für den Außeneinsatz.
65.35 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Wirkleistung 4 W
Material Kunststoff
Erforderliches Zubehör (4) AA-Batterien
Produkttyp Mini-UV-Lampe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wavelength Abmessungen (L x B) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wavelength Abmessungen (L x B) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11746116
Unterlagen ansehen
UVP
95-0158-04
254 nm 159 x 25 mm Nylonriemen
129.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11756116
Unterlagen ansehen
UVP
95-0305-03
365 nm 376 x 96 mm Blitzlicht
65.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus stoßbeständigem Kunststoff, beständig gegen Ausbleichen und Sprünge
  • Kleine Lampen in Hosentaschenformat
  • Einfach tragbar durch Nylonband
  • Benötigt 4 AA-Batterien
Spezifikation
Spezifikation
4 W
Kunststoff
(4) AA-Batterien
Mini-UV-Lampe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Mini-UV-Lampe