Learn More
Fisherbrand™ Horizontale Mini-Plus-Gel-Einheit im Breitformat
Zur schnelleren Trennung mehrerer Proben.
Marke:  Fisherbrand™ FHU10WMK2
Artikelnummer. 11553352
  • 385.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Geleinheit, Großformat, Mini-Plus,1 x Gelgießschale mit Gattern, 2 x 1.0 mm, 20 Probenkämme, Netzteilanschlüsse und Ladestreifen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die routinemäßige und schnelle Elektrophorese
  • Besitzt vier Kammpositionen zur schnellen Trennung von Proben
  • Herausnehmbarer Gelgussträger
Spezifikation
Spezifikation
Horizontale Mini-Plus-Gel-Einheit im Breitformat
Geleinheit, Großformat, Mini-Plus,1 x Gelgießschale mit Gattern, 2 x 1.0 mm, 20 Probenkämme, Netzteilanschlüsse und Ladestreifen
500 ml
L x B: 102 x 144 mm
80
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    • Fisherbrand - Meet the Family
      Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Meet the Family
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ Horizontale Mini-Plus-Gel-Einheit im Breitformat >