Learn More
Ohaus™ Digitaler Mini-Vortex-Mischer VXMNDG
Der OHAUS™ digitale Mini-Vortexmischer VXMNDG eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke:  Ohaus™ 30392124
575.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15702239
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion für stabile und zuverlässige Vortex-Aktivität
  • Ideal für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern
  • Die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Geschwindigkeit für starke, einheitliche Mischvorgänge aufrecht
  • Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde.
  • Zwei Betriebsmodi: Kontinuierlicher Modus bei Verwendung von Zubehörgeräten oder Touch-Modus, der das Mischen beim Drücken des Becherkopfs aktiviert
  • LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,9 mm
320 V, 0,6 A, 50/60 Hz
21,00 x 12,30 cm
16,5 cm
21,00 cm
12,30 cm
500 bis 2500 U/min
0,6 A
6,50 in.
8,30 in.
4,80 in.
VXMNDG
Name des Produkts
Ohaus™ Digitaler Mini-Vortex-Mischer VXMNDG > Abmessungen (L x B x H): 21 x 12.3 x 16.5 cm