Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Powder Thief für kleine Volumen
Einfache Anpassung an die zu entnehmende Probengröße Der Sampling Systems™ MicroThief™ Probenehmer für kleine Pulvermengen ist für die Entnahme von sehr kleinen Proben von frei fließenden Pulvern und Granulaten geeignet.
979.00 CHF - 1050.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 0,01 bis 0,1 ml
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15849211
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1074A-350
350 mm
979.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15859211
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1074A-500
500 mm
1050.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Einstellbar, für eine Vielzahl von Probengrößen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (316L)
0,01 bis 0,1 ml
5 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ MicroThief™ Powder Thief für kleine Volumen