Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Powder Thief für kleine Volumen
Einfache Anpassung an die zu entnehmende Probengröße Der Sampling Systems™ MicroThief™ Probenehmer für kleine Pulvermengen ist für die Entnahme von sehr kleinen Proben von frei fließenden Pulvern und Granulaten geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ 1074A-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15859211
  • 1050.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Einstellbar, für eine Vielzahl von Probengrößen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (316L)
0,01 bis 0,1 ml
5 mm
500 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ MicroThief™ Powder Thief für kleine Volumen > DepthMetric: 500 mm