Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Powder Thief für kleine Volumen
Einfache Anpassung an die zu entnehmende Probengröße Der Sampling Systems™ MicroThief™ Probenehmer für kleine Pulvermengen ist für die Entnahme von sehr kleinen Proben von frei fließenden Pulvern und Granulaten geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ 1074A-350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849211
  • 979.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Einstellbar, für eine Vielzahl von Probengrößen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (316L)
0,01 bis 0,1 ml
5 mm
350 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sampling Systems™ MicroThief™ Powder Thief für kleine Volumen > DepthMetric: 350 mm