Learn More
BD Microtainer™ Röhrchen mit MicroGARD™ Verschluss
Für Situationen konzipiert, in denen nur winzige Mengen an Blut erforderlich sind. BD™ Microtainer™ Röhrchen mit Microgard™ Verschluss sind mit einem Farbcode versehen, welcher der Art der Blutentnahme entspricht. Außerdem sind sie mit einer Markierung für den korrekten Antikoagulanzfüllstand versehen.
106.00 CHF - 566.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mikroentnahmeröhrchen mit Sicherheitsverschluss
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp BD Microgard grün
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Verschlussfarbe Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12947646
Unterlagen ansehen
BD
365966
Grün Unaffected plasma tube
106.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12957646
Unterlagen ansehen
BD
365986
Mint Green Unaffected plasma tube
144.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12927406
Unterlagen ansehen
BD
365968
Gelb Affected serum tube
264.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12977646
Unterlagen ansehen
BD
365964
Rot Affected plain capillary tube
108.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10346134
Unterlagen ansehen
BD
365975
Lavendel Unaffected EDTA tube
566.80 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BD Microtainer™ Röhrchen eignen sich für die Entnahme, den Transport und die Verarbeitung von Kapillar- oder Venenblut von Kleinkindern, Kindern, älteren Menschen und Notfallpatienten, wenn nur sehr geringe Blutmengen erforderlich sind. Sie zeichnen sich durch eine integrierte Entnahmevorrichtung und verbesserte Mischfähigkeit aus.
  • Die Röhrchen sind mit dem entsprechenden Farbcode für die Art der Venenblutentnahme gekennzeichnet und gewährleisten eine einfache Bestimmung der Röhrchen
  • Die Füllmarken auf den Röhrchen gewährleisten das richtige Verhältnis zwischen Blut und Koagulans
  • Der speziell konstruierte Microgard™ Sicherheitsverschluss schützt vor Blutspritzern nach dem Öffnen des Röhrchens
  • Der größere Durchmesser erleichtert die Röhrchenhandhabung
  • In Kombination mit einer Röhrchenverlängerung passen die Röhrchen in Gestelle der Größe 13 x 75 mm
Spezifikation
Spezifikation
Mikroentnahmeröhrchen mit Sicherheitsverschluss
Unsteril
8 mm
200 Packungen
Polypropylen
BD Microgard grün
Ja
Sammlung, Transport und Verarbeitung von Hautpunktionsblut (Kapillarblut)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Microtainer™ Röhrchen mit MicroGARD™ Verschluss