Learn More
BD Microtainer™ Röhrchen mit MicroGARD™ Verschluss
Für Situationen konzipiert, in denen nur winzige Mengen an Blut erforderlich sind. BD™ Microtainer™ Röhrchen mit Microgard™ Verschluss sind mit einem Farbcode versehen, welcher der Art der Blutentnahme entspricht. Außerdem sind sie mit einer Markierung für den korrekten Antikoagulanzfüllstand versehen.
Marke: BD 365975
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DNR (Latex)-freiEnthält BD Microgard™ Verschluss
Additive Dikalium-EDTA, Beadless
Kunststoff
Spezifikation
Durchsichtig | |
K2-EDTA | |
Unsteril | |
250 bis 500 μl | |
Ja | |
200 Packungen | |
Nicht betroffene EDTA-Röhrchen, latexfrei |
Mikroentnahmeröhrchen mit Sicherheitsverschluss | |
Polypropylen | |
Microgard™ | |
8 mm | |
Lavendel | |
Sammlung, Transport und Verarbeitung von Hautpunktionsblut (Kapillarblut) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- TUBE MICRO W/MICROGARD EDTA
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: dipotassium EDTA